Ácido indol-6-carboxilico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1H-Indole-6-carboxylic acid
I0663-1G
I0663-5G
TCIAI0663-1GEA
32
EUR
TCIAI0663-1G
TCIAI0663-5G
Ácido indol-6-carboxilico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido indol-6-carboxilico
Formula:
C₉H₇NO₂ MW: 161,16 g/mol Pto. de fusión: 257°C |
Número MDL:
MFCD00210441 Núm. CAS: 1670-82-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...