6-Metoxiindol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M1214-1G M1214-100MG
TCIAM1214-1GEA 107 EUR
TCIAM1214-1G TCIAM1214-100MG
6-Metoxiindol ≥98.0% (por GC)
6-Metoxiindol
Formula: C₉H₉NO
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00022780
Núm. CAS: 3189-13-7
EINECS: 221-689-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=434bbdb853ddec1d2288f61d211531fb4daf8502&vid=434bbdb853ddec1d2288f61d211531fb4daf8502&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 94.0 deg-C