6-Metilindol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Methyl-1H-indole
M1430-1G M1430-5G
TCIAM1430-1GEA 73 EUR
TCIAM1430-1G TCIAM1430-5G
6-Metilindol ≥98.0% (por GC)
6-Metilindol
Formula: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Pto. Ebullición: 260 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 30…31 °C
Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005682
Núm. CAS: 3420-02-8
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=714f7a434d524f0e4886f35de7dfa70645049f61&vid=714f7a434d524f0e4886f35de7dfa70645049f61&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point gt. 25.0 to 29.0 deg-C