6-Nitroindol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Nitro-1H-indole
N0402-1G N0402-5G
TCIAN0402-1GEA 34 EUR
TCIAN0402-1G TCIAN0402-5G
6-Nitroindol ≥98.0% (por GC)
6-Nitroindol
Formula: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Número MDL: MFCD00051497
Núm. CAS: 4769-96-4
EINECS: 225-311-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3939d19722383c8e79ce852635d20caef6bf29d&vid=a3939d19722383c8e79ce852635d20caef6bf29d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity