7-Bromoindol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B2873-1G B2873-5G
TCIAB2873-1GEA 37 EUR
TCIAB2873-1G TCIAB2873-5G
7-Bromoindol ≥97.0% (por GC)
7-Bromoindol
Formula: C₈H₆BrN
Número MDL: MFCD00799492
Núm. CAS: 51417-51-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=abcc7de6b5a98ea1b21d44bd411462be30b154c2&vid=abcc7de6b5a98ea1b21d44bd411462be30b154c2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C