7-Cloroindol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2436-1G C2436-5G
TCIAC2436-1GEA 54 EUR
TCIAC2436-1G TCIAC2436-5G
7-Cloroindol ≥98.0% (por GC)
7-Cloroindol
Formula: C₈H₆ClN
MW: 151,6 g/mol
Número MDL: MFCD01321301
Núm. CAS: 53924-05-3
EINECS: 258-865-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35220f55ec4bcb32cb4dcdcbce9985c52fd95061&vid=35220f55ec4bcb32cb4dcdcbce9985c52fd95061&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C