Ácido indol-7-carboxilico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1H-Indole-7-carboxylic acid
I0606-1G
I0606-5G
TCIAI0606-1GEA
69
EUR
TCIAI0606-1G
TCIAI0606-5G
Ácido indol-7-carboxilico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ácido indol-7-carboxilico
Formula:
C₉H₇NO₂ MW: 161,16 g/mol |
Número MDL:
MFCD00210442 Núm. CAS: 1670-83-3 EINECS: 216-801-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 203.0 to 207.0 deg-C |