7-Metoxiindol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M1751-1G M1751-5G
TCIAM1751-1GEA 80 EUR
TCIAM1751-1G TCIAM1751-5G
7-Metoxiindol ≥98.0% (por GC)
7-Metoxiindol
Formula: C₉H₉NO
Pto. Ebullición: 166°C
Densidad: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00047203
Núm. CAS: 3189-22-8
EINECS: 221-690-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8ecdf02b452a05069a9234ac6016f3ccc53d1b6&vid=b8ecdf02b452a05069a9234ac6016f3ccc53d1b6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %