7-Nitroindol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
N0685-1G N0685-5G
TCIAN0685-1GEA 52 EUR
TCIAN0685-1G TCIAN0685-5G
7-Nitroindol ≥98.0% (por GC)
7-Nitroindol
Formula: C₈H₆N₂O₂
Número MDL: MFCD00005683
Núm. CAS: 6960-42-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47076bbe44188350bee2432e6b26d89ad131135b&vid=47076bbe44188350bee2432e6b26d89ad131135b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency