8-Bromo-1-octanol ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B1729-25G B1729-5G
TCIAB1729-25GEA 338 EUR
TCIAB1729-25G TCIAB1729-5G
8-Bromo-1-octanol ≥90.0% (por GC)
8-Bromo-1-octanol
Formula: BrH₂C(CH₂)₆CH₂OH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010388
Núm. CAS: 50816-19-8
EINECS: 256-785-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c2e67cb40176b4901eb7d72761ff653dd7c0f8f&vid=6c2e67cb40176b4901eb7d72761ff653dd7c0f8f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %