DL-Arabinosa ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
A0514-25G A0514-5G
TCIAA0514-25GEA 83 EUR
TCIAA0514-25G TCIAA0514-5G
DL-Arabinosa ≥98.0% (by HPLC)
DL-Arabinosa
Formula: C₅H₁₀O₅
Pto. Ebullición: 331 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 159…160 °C
Densidad: 1,609 g/cm³ (17 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00135867
Núm. CAS: 147-81-9
EINECS: 205-699-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70492a8c5f796ffbe2e5e6d2f10767c71c98de26&vid=70492a8c5f796ffbe2e5e6d2f10767c71c98de26&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 157.0 to 162.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency