Pirrolidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Tetrahydropyrrole
P0576-25ML P0576-500ML
TCIAP0576-25MLEA 16 EUR
TCIAP0576-25ML TCIAP0576-500ML
Pirrolidina ≥98.0% (por GC)
Pirrolidina
Formula: C₄H₉N
MW: 71.12 g/mol
Pto. Ebullición: 88°C
Pto. de fusión: –63°C
Pto. de inflamación: 3°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005249
Núm. CAS: 123-75-1
EINECS: 204-648-7
UN: 1922
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,08015
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9dc102779e7f376db185ceda266297f4a5975c7a&vid=9dc102779e7f376db185ceda266297f4a5975c7a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %