Bromotrimetilsilano ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B1087-25ML B1087-250ML B1087-5ML
TCIAB1087-25MLEA 41 EUR
TCIAB1087-25ML TCIAB1087-250ML TCIAB1087-5ML
Bromotrimetilsilano ≥95.0% (por GC)
Bromotrimetilsilano
Formula: C₃H₉BrSi
Pto. Ebullición: 79°C
Pto. de fusión: –43 °C
Densidad: 1,1895 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 32°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000048
Núm. CAS: 2857-97-8
EINECS: 220-672-0
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6c574185fa8624d047a993a161724027e4da8c6&vid=c6c574185fa8624d047a993a161724027e4da8c6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %