Butirato de metilo 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Butyric acid methyl ester, Butanoic acid methyl ester
B0763-25ML B0763-500ML
TCIAB0763-25MLEA 16 EUR
TCIAB0763-25ML TCIAB0763-500ML
Butirato de metilo 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Butirato de metilo
Formula: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Pto. Ebullición: 101°C
Pto. de fusión: -84
Pto. de inflamación: 13°C
Número MDL: MFCD00009391
Núm. CAS: 623-42-7
EINECS: 210-792-1
UN: 1237
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,06035
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc840a078ae10e94ba9712ab14e81d06bc98756f&vid=fc840a078ae10e94ba9712ab14e81d06bc98756f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %