Clorotrietilsilano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T0589-100G T0589-25G T0589-5G
TCIAT0589-100GEA 120 EUR
TCIAT0589-100G TCIAT0589-25G TCIAT0589-5G
Clorotrietilsilano ≥97.0% (por GC)
Clorotrietilsilano
Formula: C₆H₁₅ClSi
Pto. Ebullición: 149°C
Densidad: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 30°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000507
Núm. CAS: 994-30-9
EINECS: 213-615-6
UN: 2986
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2f49726370a1e3d79849dcdcbd1037226158148&vid=c2f49726370a1e3d79849dcdcbd1037226158148&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %