Clorotrimetilsilano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Trimetilclorosilano
C0306-25ML C0306-500ML C0306-100ML
TCIAC0306-25MLEA 17 EUR
TCIAC0306-25ML TCIAC0306-500ML TCIAC0306-100ML
Clorotrimetilsilano ≥98.0% (por GC)
Clorotrimetilsilano
Formula: C₃H₉ClSi
Pto. Ebullición: 57°C
Pto. de fusión: -58°C
Densidad: 0,8576 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -28°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000502
Núm. CAS: 75-77-4
EINECS: 200-900-5
UN: 1298
ADR: 3,II
IR: 01-2119457596-25
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=609bf473b5db5c5490eae6a445b03453c76c1ad2&vid=609bf473b5db5c5490eae6a445b03453c76c1ad2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %