Trimetilestaño cloruro ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Chlorotrimethylstannane
T0958-25G T0958-5G
TCIAT0958-25GEA 210 EUR
TCIAT0958-25G TCIAT0958-5G
Trimetilestaño cloruro ≥98.0% (por GC)
Trimetilestaño cloruro
Formula: C₃H₉ClSn
MW: 199,27 g/mol
Pto. Ebullición: 156°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000520
Núm. CAS: 1066-45-1
EINECS: 213-917-8
UN: 3146
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab75f552a4ba450b662c1652bf3d6d210b5cd50e&vid=ab75f552a4ba450b662c1652bf3d6d210b5cd50e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency