cis,cis-1,5-Ciclooctadieno ≥99% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Estabilización:
Stabilised with IRGANOX 1076
Stabilized with 50-200 ppm Irganox 1076
Purity: 99%
CAS No.: 1552-12-1
Molecular Formula: C8H12
Formula Weight: 108.18
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4940
Odour: Unpleasant
Melting Point: -70°
Boiling Point: 151-152°
Beilstein Reference: 1209288
UN No.: 2520
MDL No.: MFCD00001752
Formula:
C₈H₁₂ Pto. Ebullición: 151…152 °C Pto. de fusión: –70 °C Densidad: 0,880 Pto. de inflamación: 32 °C (89 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001752 Núm. CAS: 1552-12-1 EINECS: 216-291-4 UN: 2520 ADR: 3,III |