Ácido linoleico ≥85.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
L0053-25ML L0053-500ML L0053-100ML
TCIAL0053-25MLEA 45 EUR
TCIAL0053-25ML TCIAL0053-500ML TCIAL0053-100ML
Ácido linoleico ≥85.0% (por GC)
Ácido linoleico
Formula: C₁₈H₃₂O₂
MW: 280.45 g/mol
Pto. Ebullición: 230°C
Pto. de fusión: –5°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064241
Núm. CAS: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Índice Merck: 14,05505
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a66d9e648cd43c4d6b4ff297da6c9da82fdb1586&vid=a66d9e648cd43c4d6b4ff297da6c9da82fdb1586&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %