Ácido linoleico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
L0124-25G L0124-5G
TCIAL0124-25GEA 180 EUR
TCIAL0124-25G TCIAL0124-5G
Ácido linoleico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ácido linoleico
Formula: C₁₈H₃₂O₂
Pto. Ebullición: 177°C
Pto. de fusión: –5°C
Densidad: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064241
Núm. CAS: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Índice Merck: 14,05505
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf291b412effb9342c01769ad8e0b142940020f8&vid=bf291b412effb9342c01769ad8e0b142940020f8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %