cis-2-Penten-1-ol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (Z)-2-Penten-1-ol
P1199-25ML P1199-5ML
TCIAP1199-25MLEA 311 EUR
TCIAP1199-25ML TCIAP1199-5ML
cis-2-Penten-1-ol ≥95.0% (por GC)
cis-2-Penten-1-ol
Formula: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Pto. Ebullición: 138°C
Densidad: 0,8566 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 52°C
Número MDL: MFCD00063208
Núm. CAS: 1576-95-0
EINECS: 216-415-7
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3033064842448e9d076fdd429e30f033d1277a50&vid=3033064842448e9d076fdd429e30f033d1277a50&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %