Maleato de dimetilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M0012-25ML M0012-500ML
TCIAM0012-25MLEA 17 EUR
TCIAM0012-25ML TCIAM0012-500ML
Maleato de dimetilo ≥97.0% (por GC)
Maleato de dimetilo
Formula: C₆H₈O₄
Pto. Ebullición: 205°C
Pto. de fusión: -19°C
Densidad: 1,153 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 103°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008459
Núm. CAS: 624-48-6
EINECS: 210-848-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c677d2d94d8896a9307229978d76314e6531d906&vid=c677d2d94d8896a9307229978d76314e6531d906&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %