cis-2-Octeno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
O0098-5ML O0098-1ML
TCIAO0098-5MLEA 175 EUR
TCIAO0098-5ML TCIAO0098-1ML
cis-2-Octeno ≥95.0% (por GC)
cis-2-Octeno
Formula: C₈H₁₆
Pto. Ebullición: 126°C
Pto. de fusión: –100,2 °C
Densidad: 0,7243 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 21°C
Número MDL: MFCD00065146
Núm. CAS: 7642-04-8
EINECS: 231-577-9
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cae4cec5625d6fb3369a115efac76e0c79489c8e&vid=cae4cec5625d6fb3369a115efac76e0c79489c8e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %