Tricloroacetonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T0372-25G T0372-500G T0372-100G
TCIAT0372-25GEA 19 EUR
TCIAT0372-25G TCIAT0372-500G TCIAT0372-100G
Tricloroacetonitrilo ≥98.0% (por GC)
Tricloroacetonitrilo
Formula: C₂Cl₃N
Pto. Ebullición: 85°C
Pto. de fusión: –44 °C
Densidad: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 195°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001842
Núm. CAS: 545-06-2
EINECS: 208-885-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,09628
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d90316842060ef5e274bbdcc0fb2021e2eac96d&vid=7d90316842060ef5e274bbdcc0fb2021e2eac96d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %