D(+)-Manosa ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
M0045-500G M0045-25G M0045-100G
TCIAM0045-500GEA 315 EUR
TCIAM0045-500G TCIAM0045-25G TCIAM0045-100G
D(+)-Manosa ≥98.0% (by HPLC)
D(+)-Manosa
Formula: C₆H₁₂O₆
MW: 180.16 g/mol
Pto. Ebullición: 376
Pto. de fusión: 133
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064122
Núm. CAS: 3458-28-4
EINECS: 222-392-4
Índice Merck: 14,05747
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f13f3d32c18ff7ed2ef2f0afd5a9bbd0fbcf5a16&vid=f13f3d32c18ff7ed2ef2f0afd5a9bbd0fbcf5a16&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +14.0 to +15.5 deg (C=4, H2O)
Solubility in Water almost transparency