D(+)-Trehalosa dihidrato ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T0331-25G T0331-500G
TCIAT0331-25GEA 29 EUR
TCIAT0331-25G TCIAT0331-500G
D(+)-Trehalosa dihidrato ≥98.0% (por GC)
D(+)-Trehalosa dihidrato
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁·2H₂O
Pto. de fusión: 97…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00071594
Núm. CAS: 6138-23-4
EINECS: 202-739-6
Índice Merck: 14,09580
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d4e54431783e8d387987e004e5ae8cee6b2c2a9&vid=9d4e54431783e8d387987e004e5ae8cee6b2c2a9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +178 to +183 deg (C=7, H2O)
Solubility in Water almost transparency
Water 9.2 to 10.2 %