Ácido dicloroacético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D0308-25G D0308-500G
TCIAD0308-25GEA 35 EUR
TCIAD0308-25G TCIAD0308-500G
Ácido dicloroacético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido dicloroacético
Formula: C₂H₂Cl₂O₂
Pto. Ebullición: 193°C
Pto. de fusión: ∼–4 °C
Densidad: 1,563 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 170°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004223
Núm. CAS: 79-43-6
EINECS: 201-207-0
UN: 1764
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,03050
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc8ed9523165d448ad5e29262881ac7800ee694c&vid=fc8ed9523165d448ad5e29262881ac7800ee694c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %