Ácido difenilacético ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D0869-25G D0869-500G D0869-100G
TCIAD0869-25GEA 22 EUR
TCIAD0869-25G TCIAD0869-500G TCIAD0869-100G
Ácido difenilacético ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido difenilacético
Formula: C₁₄H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 285 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 142…143 °C
Densidad: 1,258 g/cm³ (15 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004251
Núm. CAS: 117-34-0
EINECS: 204-185-0
Índice Merck: 14,03316
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fd00d90aa169575d080d96a1423236c561d7b7b&vid=0fd00d90aa169575d080d96a1423236c561d7b7b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 149.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency