Disulfuro de dipropilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D0932-25ML D0932-500ML
TCIAD0932-25MLEA 16 EUR
TCIAD0932-25ML TCIAD0932-500ML
Disulfuro de dipropilo ≥98.0% (por GC)
Disulfuro de dipropilo
Formula: C₆H₁₄S₂
MW: 150,31 g/mol
Pto. Ebullición: 193°C
Pto. de fusión: –85,6 °C
Densidad: 0,9598 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 82°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009378
Núm. CAS: 629-19-6
EINECS: 211-079-8
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9923b9ae884e5970c04a5b8d93bc2777752eaae0&vid=9923b9ae884e5970c04a5b8d93bc2777752eaae0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %