Dodeciltrietoxisilano ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1510-10ML D1510-25ML
TCIAD1510-10MLEA 37 EUR
TCIAD1510-10ML TCIAD1510-25ML
Dodeciltrietoxisilano ≥95.0% (por GC)
Dodeciltrietoxisilano
Formula: C₁₈H₄₀O₃Si
Pto. Ebullición: 129°C
Número MDL: MFCD00048437
Núm. CAS: 18536-91-9
EINECS: 242-409-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05fdc1e7063f36fd03f0426d4ccfad5dfa546696&vid=05fdc1e7063f36fd03f0426d4ccfad5dfa546696&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %