Oxalato de dibutilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Oxalic acid dibutyl ester
O0077-25ML O0077-500ML
TCIAO0077-25MLEA 16 EUR
TCIAO0077-25ML TCIAO0077-500ML
Oxalato de dibutilo ≥99.0% (por GC)
Oxalato de dibutilo
Formula: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202.25 g/mol
Pto. Ebullición: 246°C
Pto. de fusión: –29°C
Pto. de inflamación: 122°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009442
Núm. CAS: 2050-60-4
EINECS: 218-092-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5df34b33dfb5687fcfb37123164dbcd717f6bdb&vid=f5df34b33dfb5687fcfb37123164dbcd717f6bdb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %