Oxalato de dietilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ester dietílico del ácido oxálico
O0078-25G O0078-500G
TCIAO0078-25GEA 16 EUR
TCIAO0078-25G TCIAO0078-500G
Oxalato de dietilo ≥98.0% (por GC)
Oxalato de dietilo
Formula: C₆H₁₀O₄
MW: 146.14 g/mol
Pto. Ebullición: 185°C
Pto. de fusión: –41°C
Pto. de inflamación: 76°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009119
Núm. CAS: 95-92-1
EINECS: 202-464-1
UN: 2525
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,03125
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f71832de944518156dbf150c3e97dfea2b6376da&vid=f71832de944518156dbf150c3e97dfea2b6376da&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %