Oxalato de dimetilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Oxalic acid dimethyl ester
O0080-25G O0080-500G
TCIAO0080-25GEA 16 EUR
TCIAO0080-25G TCIAO0080-500G
Oxalato de dimetilo ≥99.0% (por GC)
Oxalato de dimetilo
Formula: C₄H₆O₄
MW: 118.09 g/mol
Pto. Ebullición: 164°C
Pto. de fusión: 54
Pto. de inflamación: 62
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008442
Núm. CAS: 553-90-2
EINECS: 209-053-6
Índice Merck: 14,06106
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd9626343cf0139c93b3e184c1e18509d2c1d717&vid=bd9626343cf0139c93b3e184c1e18509d2c1d717&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
Solubility in EtOH very faint turbidity