Cloruro de etanosulfonilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
E0035-25G E0035-250G
TCIAE0035-25GEA 18 EUR
TCIAE0035-25G TCIAE0035-250G
Cloruro de etanosulfonilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de etanosulfonilo
Formula: C₂H₅ClO₂S
MW: 128,58 g/mol
Pto. Ebullición: 171°C
Pto. de fusión: –68 °C
Densidad: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 88°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007460
Núm. CAS: 594-44-5
EINECS: 209-842-5
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd8959a1ab554fdda35e91dd29ae46b54e95849e&vid=bd8959a1ab554fdda35e91dd29ae46b54e95849e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %