Acetato de bromometilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H56755.06
H56755.09
H56755.06EA
312
EUR
H56755.06
H56755.09
Acetato de bromometilo 95%
Acetato de bromometilo
Purity: 95%
CAS No.: 590-97-6
Molecular Formula: C3H5BrO2
Formula Weight: 152.98
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 57°(135°F)
Boiling Point: 130-133°
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00000170
Formula:
H₃CCOOCH₂Br Pto. Ebullición: 130…133 °C Densidad: 1,56 Pto. de inflamación: 57 °C (135 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000170 Núm. CAS: 590-97-6 EINECS: 209-696-2 UN: 3272 ADR: 3,III |