Acetato de dodecilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Lauryl acetate, Acetic acid Lauryl ester, Acetic acid Dodecyl ester
A0902-25ML A0902-500ML
TCIAA0902-25MLEA 16 EUR
TCIAA0902-25ML TCIAA0902-500ML
Acetato de dodecilo ≥95.0% (por GC)
Acetato de dodecilo
Formula: C₁₄H₂₈O₂
MW: 228.38 g/mol
Pto. Ebullición: 180°C
Pto. de inflamación: 140°C
Número MDL: MFCD00008973
Núm. CAS: 112-66-3
EINECS: 203-995-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f06a926c20b99cf6ef1a3b9355428394b7f4abe2&vid=f06a926c20b99cf6ef1a3b9355428394b7f4abe2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Acid Value max. 1.0