Acetato de nonilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A0041-25ML A0041-500ML
TCIAA0041-25MLEA 16 EUR
TCIAA0041-25ML TCIAA0041-500ML
Acetato de nonilo ≥99.0% (por GC)
Acetato de nonilo
Formula: C₁₁H₂₂O₂
Pto. Ebullición: 228°C
Pto. de fusión: –26 °C
Densidad: 0,868 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 108°C
Número MDL: MFCD00027340
Núm. CAS: 143-13-5
EINECS: 205-585-8
Índice Merck: 14,06678
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=582bd41a5e6650c9f32e2a652c1081b3f795e678&vid=582bd41a5e6650c9f32e2a652c1081b3f795e678&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %