Acetato de octadecilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A0675-25G A0675-250G
TCIAA0675-25GEA 29 EUR
TCIAA0675-25G TCIAA0675-250G
Acetato de octadecilo ≥97.0% (por GC)
Acetato de octadecilo
Formula: C₂₀H₄₀O₂
Pto. Ebullición: 344 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 34,5 °C
Densidad: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00043649
Núm. CAS: 822-23-1
EINECS: 212-493-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c65a9e906b574f7fa883455f7192533bade34586&vid=c65a9e906b574f7fa883455f7192533bade34586&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %