Etilciclopentano ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
E0211-1G E0211-5G
TCIAE0211-1GEA 48 EUR
TCIAE0211-1G TCIAE0211-5G
Etilciclopentano ≥99.0% (por GC)
Etilciclopentano
Formula: C₇H₁₄
Pto. Ebullición: 103°C
Pto. de fusión: –137 °C
Densidad: 0,7834 g/cm³ (0 °C)
Número MDL: MFCD00001389
Núm. CAS: 1640-89-7
EINECS: 216-686-1
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e0707f4ccddabb091f2560239b990d492028846&vid=4e0707f4ccddabb091f2560239b990d492028846&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %