Sulfuro de etilo y metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
E0143-100ML E0143-25ML
TCIAE0143-100MLEA 70 EUR
TCIAE0143-100ML TCIAE0143-25ML
Sulfuro de etilo y metilo ≥98.0% (por GC)
Sulfuro de etilo y metilo
Formula: C₃H₈S
MW: 76,16 g/mol
Pto. Ebullición: 66°C
Pto. de fusión: –104,8 °C
Densidad: 0,837 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –15°C
Número MDL: MFCD00009268
Núm. CAS: 624-89-5
EINECS: 210-868-4
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45be1bc827a1233cfbff9a70179aa3b26dda38ce&vid=45be1bc827a1233cfbff9a70179aa3b26dda38ce&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %