Ácido heptafluorobutírico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Perfluorobutyric acid, HFBA, Heptafluorobutanoic acid
H0024-100G H0024-25G
TCIAH0024-100GEA 267 EUR
TCIAH0024-100G TCIAH0024-25G
Ácido heptafluorobutírico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido heptafluorobutírico
Formula: C₄HF₇O₂
MW: 214.04 g/mol
Pto. Ebullición: 120°C
Pto. de fusión: –20°C
Densidad: 1.764
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004171
Núm. CAS: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8336b146ac222f7aa429e0b250ed8fb623a9e298&vid=8336b146ac222f7aa429e0b250ed8fb623a9e298&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %