Cetrimonio bromuro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
H0081-25G H0081-500G H0081-100G
TCIAH0081-25GEA 16 EUR
TCIAH0081-25G TCIAH0081-500G TCIAH0081-100G
Cetrimonio bromuro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cetrimonio bromuro
Formula: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
Pto. de fusión: 243°C
Pto. de inflamación: (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011772
Núm. CAS: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,02025
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8793e318ade2880426390ae764ade9cb3e089bd3&vid=8793e318ade2880426390ae764ade9cb3e089bd3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency