Hexiltrietoxisilano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H1158-25ML H1158-500ML
TCIAH1158-25MLEA 17 EUR
TCIAH1158-25ML TCIAH1158-500ML
Hexiltrietoxisilano ≥97.0% (por GC)
Hexiltrietoxisilano
Formula: C₁₂H₂₈O₃Si
Pto. de inflamación: 95°C
Número MDL: MFCD00087744
Núm. CAS: 18166-37-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c36a223a3ae9172d77b549f78f57c478af75936e&vid=c36a223a3ae9172d77b549f78f57c478af75936e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %