Hexiltrimetoxisilano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H0879-25ML H0879-500ML H0879-100ML
TCIAH0879-25MLEA 16 EUR
TCIAH0879-25ML TCIAH0879-500ML TCIAH0879-100ML
Hexiltrimetoxisilano ≥98.0% (por GC)
Hexiltrimetoxisilano
Formula: C₉H₂₂O₃Si
Pto. Ebullición: 203°C
Pto. de inflamación: 77°C
Número MDL: MFCD00039801
Núm. CAS: 3069-19-0
EINECS: 221-331-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85f10f90167f2ceb4f5dea1fe272d5afe6617735&vid=85f10f90167f2ceb4f5dea1fe272d5afe6617735&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %