Hidracinio hidróxido ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Hydrazine hydrate, Hydrazine monohydrate
H0172-25ML H0172-500ML
TCIAH0172-25MLEA 16 EUR
TCIAH0172-25ML TCIAH0172-500ML
Hidracinio hidróxido ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Hidracinio hidróxido
Formula: NH₂NH₂·H₂O
MW: 50,06 g/mol
Pto. Ebullición: 117,2 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –51,7 °C
Densidad: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 75°C
Número MDL: MFCD00149931
Núm. CAS: 7803-57-8
EINECS: 206-114-9
UN: 2030
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,04771
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1a118e8bc0b119eedd1ad089f1b7216dd82c3e2&vid=b1a118e8bc0b119eedd1ad089f1b7216dd82c3e2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (Potassium iodate Method) 98.0 to 102.0 %
Solubility in Water transparency
Chloride max. 0.001 %
Sulfate max. 0.005 %