Manganeso (II) cloruro tetrahidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Dicloruro de manganeso tetrahidrato
M2095-25G M2095-500G
TCIAM2095-25GEA 18 EUR
TCIAM2095-25G TCIAM2095-500G
Manganeso (II) cloruro tetrahidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Manganeso (II) cloruro tetrahidrato
Formula: MnCl₂·4H₂O
Pto. Ebullición: 1190 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 58…59 °C
Densidad: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149792
Núm. CAS: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,05728
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d29772287d445be78222f7f25c39dc0e30eff90&vid=7d29772287d445be78222f7f25c39dc0e30eff90&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %