Sodio metilato 96,0 Titrimetric
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Metanolato de sodio
S0485-100G S0485-500G
TCIAS0485-100GEA 22 EUR
TCIAS0485-100G TCIAS0485-500G
Sodio metilato 96,0 Titrimetric
Sodio metilato
Formula: CH₃NaO
MW: 54.02 g/mol
Pto. de fusión: 127
Número MDL: MFCD00012179
Núm. CAS: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1431
ADR: 4.2 II
Índice Merck: 14,08643
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd649e48f6dc6c0f0d0356257723be954da778fd&vid=fd649e48f6dc6c0f0d0356257723be954da778fd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %