Formiato de isobutilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
F0055-25ML F0055-500ML
TCIAF0055-25MLEA 16 EUR
TCIAF0055-25ML TCIAF0055-500ML
Formiato de isobutilo ≥95.0% (por GC)
Formiato de isobutilo
Formula: C₅H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 98°C
Pto. de fusión: –96 °C
Densidad: 0,90495 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 10°C
Número MDL: MFCD00003293
Núm. CAS: 542-55-2
EINECS: 208-818-1
UN: 2393
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,05143
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19a716bf34380e579f153a577ddac7214977c282&vid=19a716bf34380e579f153a577ddac7214977c282&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %