Formiato de isopropilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Formic acid isopropyl ester
F0056-25ML
F0056-500ML
TCIAF0056-25MLEA
23
EUR
TCIAF0056-25ML
TCIAF0056-500ML
Formiato de isopropilo ≥97.0% (por GC)
Formiato de isopropilo
Formula:
C₄H₈O₂ Pto. Ebullición: 68°C Pto. de fusión: –89 °C Densidad: 0,8826 g/cm³ (0 °C) Pto. de inflamación: –6°C |
Número MDL:
MFCD00014127 Núm. CAS: 625-55-8 EINECS: 210-901-2 UN: 1281 ADR: 3,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |