Formamida
Proveedor: G Biosciences
Peligro
Sinónimos: Carbamaldehyde
RC-120 RC-119
RC-120EA 266 EUR
RC-120 RC-119
Formamida
Formamida
Formula: HCONH₂
MW: 45.04 g/mol
Pto. Ebullición: 210
Pto. de fusión: 2
Densidad: 1.1334 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 79
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007941
Núm. CAS: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Índice Merck: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM